1,3-Dibromopropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂Br Punto di ebollizione: 167°C Punto di fusione: –34 °C Densità: 1,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 56°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000255 CAS Number: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,09713 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |