Stampa…
1,2-Dibromopropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0203-25G D0203-500G
TCIAD0203-25GEA 30 EUR
TCIAD0203-25G TCIAD0203-500G
1,2-Dibromopropano ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromopropano
Formula: BrH₂CBrCHCH₃
Peso molecolare: 201,89 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,932 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000148
CAS Number: 78-75-1
EINECS: 201-139-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07853
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064d98bfcd5579f6ec2991f9a608af440110cc03&vid=2aa09bc7302eb25886729dbff5cee203d813aa76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %