Stampa…
1,12-Dibromododecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D1346-100G D1346-25G D1346-500G
TCIAD1346-100GEA 153 EUR
TCIAD1346-100G TCIAD1346-25G TCIAD1346-500G
1,12-Dibromododecane ≥98.0% (by GC)
1,12-Dibromododecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 328,13 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000226
CAS Number: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb7740ced86f7c80677b7e50d3faf9bf439d0c5&vid=223a3093829abdfa5b42544efd67faffa32480c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency