1,11-Dibromoundecane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br Punto di ebollizione: 192°C Punto di fusione: –11°C Densità: 1,332 g/cm³ (15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000224 CAS Number: 16696-65-4 EINECS: 240-745-0 |
|
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |