Stampa…
9,10-Dihydroanthracene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0549-25G D0549-100G
TCIAD0549-25GEA 61 EUR
TCIAD0549-25G TCIAD0549-100G
9,10-Dihydroanthracene ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydroanthracene
Formula: C₁₄H₁₂
Punto di ebollizione: 313°C
Punto di fusione: 70…72 °C
Densità: 1,207 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001239
CAS Number: 613-31-0
EINECS: 210-336-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&vid=085ea678fce7b4e4495d281469638fb886f2e725&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency