Stampa…
1,2,3,4-Tetraidronaftalene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0107-25ML T0107-500ML
TCIAT0107-25MLEA 16 EUR
TCIAT0107-25ML TCIAT0107-500ML
1,2,3,4-Tetraidronaftalene ≥97.0% (by GC)
1,2,3,4-Tetraidronaftalene
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: -36°C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001733
CAS Number: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcb6045454be4f2e270bc8b50b419c545ee841d&vid=3f8d74ed61eee075449bf7ebb3a222d79b5cb7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %