tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0%, cristalli, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
7940-20EA
0
EUR
7940-20
7940-04
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0%, cristalli, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula:
Na₃PO₄·12H₂O Punto di fusione: ∼75 °C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149198 CAS Number: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (Na₃PO₄·12H₂O) | 98.0 - 102.0 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Excess Alkali (as NaOH) | ≤2.5 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.01 % |
Appearance (colorless or white crystals) | — |