Stampa…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-Limonina, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (S)-(-)-Dipentene, L(-)-Limonina
L0132-25ML L0132-5ML L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA 25 EUR
TCIAL0132-25ML TCIAL0132-5ML TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 64°C
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001558
CAS Number: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa82c1cf7c37e3ec7cb5fad47f818fa56ab9777&vid=33ecdd3d32ad72209d39b6237f09862f6bfd2fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%