Stampa…

(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-Limonina, D(+)-Limonina

L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 164 EUR
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene ≥99.0% (by GC)
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Punto di fusione: –75°C
Densità: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062991
CAS Number: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR