Stampa…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-Limonina, D(+)-Limonina
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 19 EUR
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Punto di fusione: –75°C
Densità: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062991
CAS Number: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%