Stampa…

L(-)-Fenchone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone

F0164-25ML F0164-500ML
TCIAF0164-25MLEA 17 EUR
TCIAF0164-25ML TCIAF0164-500ML
L(-)-Fenchone ≥98.0% (by GC)
L(-)-Fenchone
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Punto di fusione: 8,5 °C
Densità: 0,962 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00151104
CAS Number: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f9d3110b7b26eb6529ef9945d8e073c2c58564a&vid=45d98c533b23b5ceb4c4967dc444f45ea0b3a56f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 80.0 ee%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR