Stampa…
(R)-(-)-sec-Butilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
B2917-1G B2917-100MG
TCIAB2917-1GEA 123 EUR
TCIAB2917-1G TCIAB2917-100MG
(R)-(-)-sec-Butilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-sec-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 63°C
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 0,725 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064416
CAS Number: 13250-12-9
EINECS: 236-232-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c70bf7ee60995ae3076f3ecd5e215215bc179d3d&vid=f8c3d1fefb79e8e45e5a96433726a07495359cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (neat)