Stampa…

(±)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (±)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (±)-Dipentene, (±)-Limonina, DL-Limonina

L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 16 EUR
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
(±)-p-Menta-1,8-diene ≥95.0% (by GC)
(±)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Punto di fusione: -96°C
Densità: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062992
CAS Number: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR