Stampa…
(±)-3-Metilcicloesanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0198-25ML M0198-500ML M0198-100ML
TCIAM0198-25MLEA 27 EUR
TCIAM0198-25ML TCIAM0198-500ML TCIAM0198-100ML
(±)-3-Metilcicloesanone ≥97.0% (by GC)
(±)-3-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 169°C
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001639
CAS Number: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfec81fbceb27a4eff56224a89b8b207617c4ad&vid=0c5ad15c1ae130a1e0c6b88453e54e85c14dc837&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %