Stampa…
DL-Canfora ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0011-500G C0011-25G
TCIAC0011-500GEA 74 EUR
TCIAC0011-500G TCIAC0011-25G
DL-Canfora ≥95.0% (by GC)
DL-Canfora
Formula: C₁₀H₁₆O
Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼180 °C
Densità: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074738
CAS Number: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e86f8c77b88c3e7702b13fe9ac2004003f549c5&vid=cdd8bbc59fd8a8484b4f0e9a56516c64b70bfef6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency