Stampa…
(±)-3-Methyl-1-pentene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0575-1G M0575-5G
TCIAM0575-1GEA 30 EUR
TCIAM0575-1G TCIAM0575-5G
(±)-3-Methyl-1-pentene ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-1-pentene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 54°C
Punto di fusione: –153 °C
Densità: 0,6675 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –30°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009339
CAS Number: 760-20-3
EINECS: 212-076-4
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2c967e9feb4ac73cab4ceaa36533565566c94cd&vid=8f83611fc13983f4867a67ed22da2ff5a58e32a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %