Stampa…
(±)-1,3-Butandiolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 16 EUR
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-Butandiolo ≥99.0% (by GC)
(±)-1,3-Butandiolo
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: < –50 °C
Densità: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004554
CAS Number: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %