Stampa…

(±)-2-Butanolo ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: (±)-Alcol butilico secondario

B0705-25ML B0705-500ML
TCIAB0705-25MLEA 16 EUR
TCIAB0705-25ML TCIAB0705-500ML
(±)-2-Butanolo ≥99.0% (by GC)
(±)-2-Butanolo
Formula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –115°C
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004569
CAS Number: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47347320002d3593ecb0b9319c821663510fdfdd&vid=b16f9f7c5badc0f8bd3cdf5b7175d907e0133f7c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Density (20deg.C) 0.8060 to 0.8080 g/mL


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR