Stampa…

(±)-sec-Butilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane

B0708-25ML B0708-500ML
TCIAB0708-25MLEA 16 EUR
TCIAB0708-25ML TCIAB0708-500ML
(±)-sec-Butilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(±)-sec-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 63°C
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008094
CAS Number: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2378ca4baaefb9907bef4503fdabfddbf8936c&vid=32ecf1780a32feed0fbc8ae8d7f250b5d87486d4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR