Eptano (miscela di isomeri) ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Punto di ebollizione: 98°C Punto di fusione: –91°C Densità: 0,68 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –2°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS Number: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 14,04659 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |