Stampa…
Cyclooctene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C0506-25ML C0506-500ML
TCIAC0506-25MLEA 17 EUR
TCIAC0506-25ML TCIAC0506-500ML
Cyclooctene ≥95.0% (by GC)
Cyclooctene
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 144°C
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001753
CAS Number: 931-88-4
EINECS: 213-245-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82825246c524f89a6d7dffdd53d829689a36da06&vid=64b431a5db2f05ae61af5218f5e508a12df34ef8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %