Stampa…
Bilirubina
Fornitore: TCI
B0460-1G B0460-100MG
TCIAB0460-1GEA 218 EUR
TCIAB0460-1G TCIAB0460-100MG
Bilirubina
Bilirubina
Formula: C₃₃H₃₆N₄O₆
Punto di fusione: > 360 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005499
CAS Number: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Merck Index: 14,01218
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&vid=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 450.0 to 454.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient 59,900 to 61,500 (CHCl3, 450.0 to 454.0 nm)