Stampa…
Xilene cianolo FF
Fornitore: TCI
Attenzione
X0027-25G X0027-5G
TCIAX0027-25GEA 71 EUR
TCIAX0027-25G TCIAX0027-5G
Xilene cianolo FF
Xylene cyanole FF
Formula: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Punto di fusione: 295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040657
CAS Number: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0b7d21a12d701ba4acd907288f9a92abfd43f7&vid=0d0b7d21a12d701ba4acd907288f9a92abfd43f7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 616.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 950 (H2O, 613.0 to 616.0 nm)