Stampa…
2,4'-Difluorobenzophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
D1796-25G D1796-5G
TCIAD1796-25GEA 76 EUR
TCIAD1796-25G TCIAD1796-5G
2,4'-Difluorobenzophenone ≥96.0% (by GC)
2,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Peso molecolare: 218,2 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000319
CAS Number: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&vid=751921245377e0306e4641b7d45cda71987732e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 22.0 to 28.0 deg-C