Stampa…
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0685-25G D0685-5G
TCIAD0685-25GEA 82 EUR
TCIAD0685-25G TCIAD0685-5G
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥99.0% (by GC)
4,4'-Dimethylbenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O
Punto di ebollizione: 151°C
Punto di fusione: 92 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017214
CAS Number: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b433b564fce1d8e7c767263d3cc7a6ee3ced79c9&vid=b433b564fce1d8e7c767263d3cc7a6ee3ced79c9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency