Stampa…
Sodio docusato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
S0139-25G S0139-500G
TCIAS0139-25GEA 16 EUR
TCIAS0139-25G TCIAS0139-500G
Sodio docusato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodio docusato
Formula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Peso molecolare: 444,57 g/mol
Punto di ebollizione: ? 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼155 °C
Densità: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012455
CAS Number: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 14,03401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c8f290e0c10bff9d169923f0343d666b014c8a6&vid=c3e2e2a746c1f5fd6f762be6e11513ca236c650f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red spongy solid ~ wax
Purity (Phase splitting method) min. 95.0 %
Solubility in Petroleum benzine almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Ignition residue (Sulfate) 15.2 to 16.8 %