Stampa…
l(-)-Mentolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
M0545-25G M0545-500G M0545-100G
TCIAM0545-25GEA 16 EUR
TCIAM0545-25G TCIAM0545-500G TCIAM0545-100G
l(-)-Mentolo ≥99.0% (by GC)
l(-)-Mentolo
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062979
CAS Number: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 14,05837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&vid=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C