Stampa…
1,2,4-Triazolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0340-25G T0340-500G T0340-100G
TCIAT0340-25GEA 20 EUR
TCIAT0340-25G TCIAT0340-500G TCIAT0340-100G
1,2,4-Triazolo ≥99.0% (by GC)
1,2,4-Triazolo
Formula: C₂H₃N₃
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: 116…119 °C
Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005228
CAS Number: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 14,09605
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad7df7c602297ed7d2b51345ac7b4a41e4224e4&vid=cad7df7c602297ed7d2b51345ac7b4a41e4224e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency