Stampa…
p,p,p-Tritolil fosfato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p,p,p-Tricresilfosfato, p,p,p-TCP
T2209-25G T2209-5G
TCIAT2209-25GEA 177 EUR
TCIAT2209-25G TCIAT2209-5G
p,p,p-Tritolil fosfato ≥98.0% (by GC)
p,p,p-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso molecolare: 368,37 g/mol
Punto di ebollizione: 430°C
Punto di fusione: 77 °C
Densità: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 230 °C
CAS Number: 78-32-0
EINECS: 201-105-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&vid=cc80db455e3b460989ab8e655ccd30bfab6b26c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C