Stampa…
Phthalide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Isobenzofuran-1(3H)-one
P0401-25G P0401-500G
TCIAP0401-25GEA 16 EUR
TCIAP0401-25G TCIAP0401-500G
Phthalide ≥98.0% (by GC)
Phthalide
Formula: C₈H₆O₂
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00005906
CAS Number: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe7e5390c218911ebafbb70c5fea325a8d66e58&vid=dfe7e5390c218911ebafbb70c5fea325a8d66e58&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C