Antralina ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 193,5…195 °C Densità: 1,433 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00053409 CAS Number: 1143-38-0 EINECS: 214-538-0 Merck Index: 12,00723 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |