Stampa…
Trimethyl orthoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
O0115-25ML O0115-500ML
TCIAO0115-25MLEA 16 EUR
TCIAO0115-25ML TCIAO0115-500ML
Trimethyl orthoacetate ≥98.0% (by GC)
Trimethyl orthoacetate
Formula: C₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16°C
MDL Number: MFCD00008477
CAS Number: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&vid=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %