Stampa…
Triethyl orthoacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
O0105-25ML O0105-500ML
TCIAO0105-25MLEA 18 EUR
TCIAO0105-25ML TCIAO0105-500ML
Triethyl orthoacetate ≥96.0% (by GC)
Triethyl orthoacetate
Formula: C₈H₁₈O₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Densità: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37°C
MDL Number: MFCD00009223
CAS Number: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&vid=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %