Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 114 EUR
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Peso molecolare: 205,57 g/mol
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: 39…40 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019742
CAS Number: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C