Stampa…
Acido Ippurico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0143-25G H0143-500G H0143-100G
TCIAH0143-25GEA 24 EUR
TCIAH0143-25G TCIAH0143-500G TCIAH0143-100G
Acido Ippurico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido Ippurico
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271 °C
Densità: 1,308 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002692
CAS Number: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 14,04716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&vid=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency