Stampa…
Dimethoxy(dimethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1052-25ML D1052-500ML
TCIAD1052-25MLEA 16 EUR
TCIAD1052-25ML TCIAD1052-500ML
Dimethoxy(dimethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Dimethoxy(dimethyl)silane
Formula: C₄H₁₂O₂Si
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -5°C
MDL Number: MFCD00025691
CAS Number: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&vid=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %