Diethoxy(diphenyl)silane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₂₀O₂Si Punto di ebollizione: 218°C Flash Pt: 175°C |
MDL Number:
MFCD00015126 CAS Number: 2553-19-7 EINECS: 219-860-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |