Stampa…
Diethoxy(dimethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Dimethyldiethoxysilane
D0454-25ML D0454-500ML D0454-100ML
TCIAD0454-25MLEA 17 EUR
TCIAD0454-25ML TCIAD0454-500ML TCIAD0454-100ML
Diethoxy(dimethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Diethoxy(dimethyl)silane
Formula: C₆H₁₆O₂Si
Peso molecolare: 148,28 g/mol
Punto di ebollizione: 114°C
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00009068
CAS Number: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&vid=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %