Stampa…
N,N-Dietil-m-toluammide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
D0097-25ML D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA 16 EUR
TCIAD0097-25ML TCIAD0097-500ML
N,N-Dietil-m-toluammide ≥98.0% (by GC)
N,N-Dietil-m-toluammide
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 140°C
MDL Number: MFCD00009046
CAS Number: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 14,02856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&vid=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %