Sudan IV
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₂₀N₄O Punto di fusione: 188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003893 CAS Number: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Merck Index: 14,08393 |
|
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Lambda max. | 514.0 to 517.0 nm (THF) |
Absorbance | min. 0.780 (10mg/L, THF, 514.0 to 517.0 nm) (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 2.5 % |