Stampa…
4-Acetylbenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
C1141-10G C1141-25G
TCIAC1141-10GEA 57 EUR
TCIAC1141-10G TCIAC1141-25G
4-Acetylbenzonitrile ≥97.0% (by GC)
4-Acetylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: 57…58 °C
MDL Number: MFCD00001825
CAS Number: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&vid=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C