Stampa…
3-Acetylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
C1993-25G C1993-5G
TCIAC1993-25GEA 90 EUR
TCIAC1993-25G TCIAC1993-5G
3-Acetylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Acetylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (5 -rr)
Punto di fusione: 98…100 °C
MDL Number: MFCD00001806
CAS Number: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6bb20731d2d903a78dcfc2c71d1ab6ae12b40ea&vid=d6bb20731d2d903a78dcfc2c71d1ab6ae12b40ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C