Stampa…
1,2-Dietossietano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 16 EUR
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Dietossietano ≥98.0% (by GC)
1,2-Dietossietano
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 121°C
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00009253
CAS Number: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %