Stampa…
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1767-25G P1767-5G
TCIAP1767-25GEA 125 EUR
TCIAP1767-25G TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0% (by GC)
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
Punto di ebollizione: 215°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00010596
CAS Number: 13021-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&vid=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %