Stampa…
2-Fenil-1,3-propandiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 106 EUR
H56761.06 H56761.14
2-Fenil-1,3-propandiolo ≥98%
2-Fenil-1,3-propandiolo
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Formula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236056
CAS Number: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2