Stampa…
3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Phenoxypropane-1,2-diol
P1335-25G P1335-5G
TCIAP1335-25GEA 370 EUR
TCIAP1335-25G TCIAP1335-5G
3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (by GC)
3-Phenoxy-1,2-propandiol
Formula: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 202°C
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,1477 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004717
CAS Number: 538-43-2
EINECS: 208-692-8
Merck Index: 14,07290
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&vid=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency