4-Acido Aminoippurico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 199…202 °C Densità: 1,402 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007890 CAS Number: 61-78-9 EINECS: 200-518-9 Merck Index: 14,00442 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |