Stampa…
Muresside
Fornitore: TCI
M0474-1G M0474-25G M0474-5G
TCIAM0474-1GEA 16 EUR
TCIAM0474-1G TCIAM0474-25G TCIAM0474-5G
Muresside
Muresside
Formula: C₈H₈N₆O₆
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012777
CAS Number: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 14,06306
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93691b6275560c0c5bf6d44836c4a8871128ea6&vid=b93691b6275560c0c5bf6d44836c4a8871128ea6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 520.0 to 524.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (H2O, 520.0 to 524.0 nm)
Sensitiveness to pass test