Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
G0097-25G G0097-500G
TCIAG0097-25GEA 72 EUR
TCIAG0097-25G TCIAG0097-500G
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Punto di fusione: 102°C
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b05d4a98e64cb41a2d3b109a763306c056b328&vid=34d832af1bb0ca3b844c577150744618b12a19f0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 27.0 to 32.0 %
Disodium alpha-glycerophosphate max. 4.0 %