Stampa…
Blu metiltimolo sale sodico ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
B0478-1G B0478-25G B0478-5G
TCIAB0478-1GEA 40 EUR
TCIAB0478-1G TCIAB0478-25G TCIAB0478-5G
Blu metiltimolo sale sodico ≥95.0% (by HPLC)
Blu metiltimolo sale sodico
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Peso molecolare: 844,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148905
CAS Number: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&vid=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Absorbance min. 0.400 (0.04g/L, 438.0 to 442.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness to pass test